Learn More
Thermo Scientific™ Cubos de PEBD con tapa Nalgene™
Almacene las muestras en formol y otros conservantes con estos cubos que incluyen tapas estancas y cumplen las normas OSHA para el almacenamiento de patógenos de transmisión por sangre.
56.45€ - 79.05€
Especificaciones
Graduaciones | Moldeadas |
---|---|
Material | LDPE |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Cumplen la norma OSHA 29CFR 1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre. |
Cantidad | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura con tapón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura con tapón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10094750
![]() |
Thermo Scientific™
7102-0080 |
7.6L | 26.7cm |
56.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10380431
![]() |
Thermo Scientific™
7102-0140 |
13.2L | 32.8cm |
79.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Almacene las muestras en formol y otros conservantes con los cubos de LDPE con tapas Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen tapas estancas y cumplen las normas OSHA para el almacenamiento de patógenos de transmisión por sangre. Estos cubos de polietileno de baja densidad son excelentes para el transporte sin salpicaduras alrededor del laboratorio y son químicamente resistentes a una amplia gama de soluciones de laboratorio.
- Utilícelos para guardar muestras en formol y otros conservantes.
- Buen cierre gracias a su tapa de polietileno blanco.
- Asa de alambre revestida de nailon.
Especificaciones
Moldeadas | |
Esterilizable en autoclave | |
1 Ea. |
LDPE | |
Cumplen la norma OSHA 29CFR 1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre. |