Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para frascos de centrífuga LDPE Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10646561
Click to view available options
:
Adaptador para frascos de centrífuga para frascos de 250 ml
Código de producto. 10646561
Marca: Thermo Scientific™ DS31250250
Es compatible con frascos de 250 ml y garantiza el ajuste correcto del rotor con el adaptador para frascos de centrífuga Thermo ScientificTM NalgeneTM LDPE.
Es compatible con frascos de 250 ml y garantiza el ajuste correcto del rotor con el adaptador para frascos de centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE. Para su uso con los rotores Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA.
  • Para su uso con frascos para centrífuga Nalgene de 250 ml con números de catálogo 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 y 3141-0250
  • Adapta los frascos para centrífuga Nalgene de 250 ml para que se adapten a los rotores GSA Sorval Thermo Scientific
  • Moldeado con polietileno de baja densidad y blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador para centrífuga
Tipo de tubo Frasco de 250 ml
Material LDPE
Capacidad 250 mL
Descripción Adaptador para frascos de centrífuga para frascos de 250 ml
Color Blanco
N.° por paquete 6
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.