Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Descrizione
Utilice con comodidad los frascos de dispensación de gotas de LDPE translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ con cierre con una sola mano; los frascos incluyen tapones para boquilla unidos que se fijan de manera segura en su posición y no se desprenderán cuando se aprieten los frascos. Estos frascos de polietileno de baja densidad son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Visualice los niveles de líquido con facilidad a través de la pared translúcida.
- El frasco dispensa gota a gota para ofrecer una administración fiable.
- El tapón de polipropileno para boquilla unido al frasco permanece en su sitio, aunque se apriete el frasco; no se derrama líquido de forma accidental.
- Se maneja con una mano de forma cómoda y deja libre la otra mano.
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 15, 30 y 60 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1030
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 125 y 250 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1125
Specifica
Capacidad | 250 ml (8 oz) |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Translúcido |
Material | PEBD |
N.º por caja | 36 |
N.° por paquete | 6 |
Certificaciones/conformidad | USP Clase VI; FDA - 21 CFR |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Vedi altri risultati |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.