Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene™
Descripción
Evite la separación cuando apriete los frascos de lavado económicos de polietileno de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un tapón y un tubo de aspiración de ajuste hermético. Estos frascos de polietileno de baja densidad están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas†. Punta recortada para aumentar el flujo.
- Tapón de rosca/tubo de polipropileno con tubo de aspiración de PPCO.
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
- El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Translúcido |
Incluye | Tubo de aspiración y dispensación |
Material | LDPE |
N.º por caja | 12 |
N.° por paquete | 4 |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7452386010 | Certificado de conformidad | 31/03/2025 | 2401-1000 |
7436485010 | Certificado de conformidad | 13/01/2025 | 2401-1000 |
7425265010 | Certificado de conformidad | 13/01/2025 | 2401-1000 |
7313933010 | Certificado de conformidad | 25/07/2020 | 2401-1000 |
7273013010 | Certificado de conformidad | 20/12/2017 | 2401-1000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.