Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene™ Código de producto.: 10709121
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10709121
125 ml, 24 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Código de producto. 10709121
Marca: Thermo Scientific™ 24010125
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la separación cuando apriete los frascos de lavado económicos de PEBD, que incorporan un tapón y un tubo de aspiración de ajuste hermético.
Evite la separación cuando apriete los frascos de lavado económicos de polietileno de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un tapón y un tubo de aspiración de ajuste hermético. Estos frascos de polietileno de baja densidad están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas†. Punta recortada para aumentar el flujo.
Características:
  • Tapón de rosca/tubo de polipropileno con tubo de aspiración de PPCO.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Translúcido
Incluye Tubo y tubo de aspiración
Material LDPE
N.º por caja 48
N.° por paquete 6
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 147 mm
Tipo de producto Frascos de lavado económicos
Altura (imperial) 5,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 50,3 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7196226010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog Number2401-0125
Número de lote7250672010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog Number2401-0125
Número de lote7160236010-COC Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/04/2017 Catalog Number2401-0125
Número de lote7156866010-COC Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/04/2017 Catalog Number2401-0125
Número de lote7150750010-COC Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/04/2017 Catalog Number2401-0125
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene™ >