Learn More
Thermo Scientific™ Bidones Nalgene™ de LDPE con tapón, 4 l Código de producto.: 10430913
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Bidones Nalgene™ de LDPE con tapón, 4 l
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10430913
4 l, De 38 a 430 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
8 L
Tamaño del tapón:
53B
De 38 a 430 mm
Código de producto. 10430913
Marca: Thermo Scientific™ 22200010
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manipule de forma segura líquidos corrosivos mientras lleva guantes de goma gracias a estos bidones de PEBD con tapón.
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Jugs with Closure are suitable for handling corrosive liquids while wearing rubber gloves. These low density polyethylene jugs feature a large carrying handle and excellent chemical resistance. The pour spout is offset for easy, accurate pouring. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Bidones ligeros para manipulación y transporte sencillos (su peso equivale a un tercio del de los bidones de vidrio).
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 l (1 gal)
Capacidad (métrico) 4 l
Capacidad (imperial) 1 gal
Color Natural, translúcido
Descripción Bidón
Diámetro (imperial) 5,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,9 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Material LDPE
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 304 mm
Tipo de producto Bidón
Altura (imperial) 12 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 38 a 430 mm
Diámetro (métrico) 152 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Bidones Nalgene™ de LDPE con tapón, 4 l >