Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™ Código de producto.: 10670714
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™
Código de producto. 10670714
10 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
25 l
50 l
Código de producto. 10670714
Marca: Thermo Scientific™ 22100020
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene y transporte reactivos; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene y transporte los reactivos con las garrafas redondas de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que disponen de asas laterales para un fácil transporte y vertido, incluso con guantes. Estos garrafones admiten tapones de caucho de 13,5 como método de sellado alternativo.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco y cierre 83B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco
Descripción Garrafón de LDPE redondo con asa
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y transportar reactivos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altura con tapón (métrico) 389 mm
Incluye Mangos
Material PEBD
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Forma Round
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1424929 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/03/2025 Catalog Number2210-0020
Número de lote1420639 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/02/2025 Catalog Number2210-0020
Número de lote1298468 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2210-0020
Número de lote1317666 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2210-0020
Número de lote1417475 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/11/2024 Catalog Number2210-0020
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™ >