Learn More
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™
Descripción
Recopile y dispense agua destilada, ácidos y reactivos con los garrafones redondos de LDPE con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones de polietileno de baja densidad tienen una copa de llave moldeada para aportar resistencia y evitar fugas.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón para facilitar la dispensación
- Asas laterales integradas que facilitan el levantamiento de las garrafas de mayor tamaño.
- La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
El modelo de 3,8 litros (1 galón) se suministra con una anilla; los demás tamaños se suministran con asas. El modelo de un 3,8 litros (1 galón) no está graduado.
Incluye:
Llave de polipropileno y tapón de rosca con junta de TPE † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
Capacidad (métrico) | 25 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83 B |
Color | Blanco (opaco) |
Descripción | Garrafones redondos con llave |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 287 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Recoja y dispense agua destilada, ácidos y reactivos |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Posters
Product Information
Specification Sheets
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424505 | Certificado de conformidad | 17/03/2025 | 2318-0065 |
1285762 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2318-0065 |
1414404 | Certificado de conformidad | 26/09/2024 | 2318-0065 |
1408509 | Certificado de conformidad | 20/06/2024 | 2318-0065 |
1405231 | Certificado de conformidad | 05/06/2024 | 2318-0065 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora