Learn More
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™ Código de producto.: 10528081
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10528081
10 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 L
Código de producto. 10528081
Marca: Thermo Scientific™ 23180020
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Recoger y dispensar agua destilada, ácidos y reactivos; material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Recopile y dispense agua destilada, ácidos y reactivos con los garrafones redondos de LDPE con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones de polietileno de baja densidad tienen una copa de llave moldeada para aportar resistencia y evitar fugas.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asas laterales integradas que facilitan el levantamiento de las garrafas de mayor tamaño.
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
El modelo de 1 gal (3,8 l) se suministra con una anilla; los demás tamaños se suministran con asas. El tamaño de 1 gal no está graduado.
Incluye:
Con llave de polipropileno y tapón de rosca con junta de TPE † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco (opaco)
Descripción Garrafones redondos con llave
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Para utilizar con (aplicación) Recoja y dispense agua destilada, ácidos y reactivos
Graduaciones Graduaciones moldeadas en 1 gal e incrementos de 5 l
Altura con tapón (métrico) 389 mm
Incluye Asas de hombro integradas, copa de llave moldeada
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
Tipo de producto Garrafón con llave
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1288766 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2318-0020
Número de lote1310031 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2318-0020
Número de lote1414464 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/09/2024 Catalog Number2318-0020
Número de lote1409587 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/09/2024 Catalog Number2318-0020
Número de lote1402234 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2024 Catalog Number2318-0020
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™ >