Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para frascos de seguridad de LDPE Nalgene™
Almacene de forma segura y sencilla frascos de productos químicos de 2,5 y 4 litros, con o sin bandas de cierre, con estos soportes para frascos de seguridad de polietileno de baja densidad (LDPE).
98.85€ - 121.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para frascos |
---|---|
Color | Blanco |
Material | LDPE |
Forma | Cuadrada |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10196750
![]() |
Thermo Scientific™
6501-2500 |
2500ml |
98.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10491921
![]() |
Thermo Scientific™
6501-4000 |
4000ml |
121.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Almacene de forma segura y sencilla frascos de productos químicos de 2,5 y 4 litros, con o sin bandas de cierre, con los soporte para frascos de seguridad de polietileno de baja densidad (LDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos soportes almacenan y protegen frascos de productos químicos y ácidos estándar, y permiten el vertido sin tener que sacar los frascos. Una tapa de policarbonato transparente protege los tapones de los frascos y permite la identificación de los tapones codificados por colores de los frascos de ácidos. Para retirar la tapa solo tiene que girarla; no es necesario sacar el frasco del portador para verter.
- El asa con revestimiento de epoxi se mantiene fija en su ubicación mientras se transporta contenido.
- El soporte evita que los frascos de vidrio se rompan.
Especificaciones
Soporte para frascos | |
Blanco | |
LDPE | |
Cuadrada |