Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Safety Dispensing Jugs with Closure
Descripción
Protección frente a fugas, roturas y contaminación con las jarras dispensadoras de seguridad de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, una alternativa segura a las jarras de vidrio. Estas jarras de polietileno de baja densidad, más ligeras que el vidrio, tienen boquillas de dispensación y tapones de rosca de polipropileno permanentemente acoplados. Jarras con asa lateral ancha y sujeción inferior moldeada, como sujeción adicional durante la dispensación.
- Asa lateral integrada y sujeción inferior moldeada para que las tareas de transporte y dispensación sean más sencillas y fáciles de realizar.
- La boquilla de dispensación moldeada reduce las salpicaduras. Para ventilar, retire el tapón.
- El cierre de rosca de polipropileno blanco conectado no se perderá
- A prueba de fugas†
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 5,5 gal., 20 l |
Capacidad (métrico) | 20 L |
Capacidad (imperial) | 5,5 gal |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Bidón dispensador de seguridad |
Diámetro (imperial) | 11,2 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 2,5 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
Incluye | Asa de hombro integrada, agarre inferior moldeado y boquilla moldeada |
Material | LDPE |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Posters
Product Information
Specification Sheets
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418928 | Certificado de conformidad | 12/12/2024 | 2340-0050 |
1395470 | Certificado de conformidad | 01/02/2024 | 2340-0050 |
1395469 | Certificado de conformidad | 26/01/2024 | 2340-0050 |
1395468 | Certificado de conformidad | 25/01/2024 | 2340-0050 |
1396602 | Certificado de conformidad | 04/01/2024 | 2340-0050 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.