Learn More
Thermo Scientific™ Viales de LDPE para muestras Nalgene™ con tapón
Descripción
Almacene muestras de manera segura en los viales de LDPE para muestras Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que tienen un cierre de ajuste por fricción y no se astillan como los viales de vidrio o poliestireno.
Características:
- Viales con paredes rectas que permiten un fácil acceso para rellenarlos y vaciarlos.
- Los tapones que se ajustan por fricción se pueden retirar completamente y colocar por presión para un acceso cómodo al vial.
- Paredes translúcidas que permiten al usuario ver si los viales están llenos o vacíos.
- El polietileno de baja densidad es resistente a impactos y a prueba de rotura, incluso a temperaturas de hasta - 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de muestra de LDPE de 50 ml |
| Diámetro exterior (imperial) | 37.3 mm |
| Material | LDPE |
| Volumen (métrico) | 50 mL |
| N.º por caja | 144 |
| N.° por paquete | 12 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Volumen total (métrico) | 50 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de ajuste por fricción |
| Altura (métrico) | 70.9 mm |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.