Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas blancos de LDPE Nalgene™: embalaje a granel Código de producto.: 10344153
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas blancos de LDPE Nalgene™: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10344153
4 ml, Natural
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Color:
Blanco
Natural
Código de producto. 10344153
Marca: Thermo Scientific™ 3127509125
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo de manera repetida una dispensación rutinaria y fiable con estos frascos cuentagotas de LDPE fabricados con polietileno de baja densidad.
Lleve a cabo de manera repetida una dispensación rutinaria y fiable con frascos cuentagotas de LDPE blanco Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados en polietileno de baja densidad, estos frascos se deben utilizar con tapones y puntas cuentagotas con control de goteo Nalgene.
  • Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) natural o blanco
  • La punta de dosificación del frasco cuentagotas encaja en su lugar para una fijación perfecta, se vende por separado
  • La punta de dosificación dispensa gotas de 40 o 50μl (cantidades basadas en agua); se vende por separado
  • Tamaños de gota uniformes y precisos con los complementos Nalgene; se venden por separado
  • Hay disponibles tapones de colores para cuentagotas; se venden por separado
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos cuentagotas se embalan a granel en cajas de 2.000 unidades. Pida las puntas de dispensación controlada Nalgene (n.º cat. 312758, 312759) y los tapones de colores (n.º cat 312760) por separado.
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,13 oz
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Material LDPE
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los frascos cuentagotas cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los frascos de LDPE blanco cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la edición actual de las normas USP.
Closure Included Sí
Dropper Capacity 4 ml
Drop Size 40/50 μl
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Cuentagotas controlado Nalgene
Anchura (imperial) 0,78 in
Altura (imperial) 2,05 in
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 20 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1423598 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/03/2025 Catalog Number312750-9125
Número de lote1289807 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number312750-9125
Número de lote1406674 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/05/2024 Catalog Number312750-9125
Número de lote1400530 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/02/2024 Catalog Number312750-9125
Número de lote1393130 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/09/2023 Catalog Number312750-9125
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas blancos de LDPE Nalgene™: embalaje a granel >