Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de LLDPE cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 54100-0030
Descripción
Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos depósitos de polietileno lineal de baja densidad son ideales para aplicaciones menos rigurosas y ofrecen una excelente resistencia a fisuras por tensión. La tapa tiene un reborde externo que se extiende más allá del borde cuando se utiliza como un revestimiento para bidones de acero. Disponible en tamaños de 5 a 55 gal (19 a 208 l).
- Grosor de pared aproximado: 2,4 mm
- Los depósitos están graduados
- El modelo de 55 gal puede utilizarse como revestimiento para bidones de acero
- Disponible con llave para la extracción del contenido (n.º de cat. 54102)
- No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Especificaciones
18 pulg, 45,7 cm | |
Depósito con cubierta | |
30 gal | |
30 pulg |
2,4 mm | |
LLDPE | |
113,6 L | |
76,2 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.