Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Descripción
Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos depósitos de polietileno lineal de baja densidad son ideales para aplicaciones menos rigurosas y ofrecen una excelente resistencia a fisuras por tensión. La tapa tiene un reborde externo que se extiende más allá del borde cuando se utiliza como un revestimiento para bidones de acero. Disponible en tamaños de 5 a 55 gal (19 a 208 l).
- Grosor de pared aproximado: 2,4 mm
- Los depósitos están graduados
- El modelo de 55 gal puede utilizarse como revestimiento para bidones de acero
- Disponible con llave para la extracción del contenido (n.º de cat. 54102)
- No esterilizables en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 12 pulg, 30,5 cm |
| Grosor de pared | 2,4 mm |
| Tipo | Depósito con cubierta |
| Material | LLDPE |
| Capacidad (imperial) | 7,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 28 l |
| Altura (imperial) | 18 pulg |
| Altura (métrico) | 45,7 cm |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.