Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ Locator Plus para caja criogénica de 81 ampollas
Código de producto. 10185433 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Caja criogénica, 81 ampollas
Para utilizar con (equipo):
Locator Jr.
Para Locator Jr. Plus
Para: Locator 4 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10185433
Marca: Thermo Scientific™ HR509X19A70
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aproveche las ventajas de un almacenamiento eficiente y de gran volumen con los sistemas de gradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus para cajas criogénicas de 81 ampollas.
Aproveche las ventajas de un almacenamiento eficiente y de gran volumen con los sistemas de gradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus para cajas criogénicas de 81 ampollas.
  • Diseñado para almacenamiento a largo plazo
  • Lleva un marco con índice y un sistema de organización de la caja
  • La exclusiva gradilla colgante facilita la recuperación de muestras
  • Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Longitud (imperial) 5,25 in
Anchura (imperial) 5,25 in
Para utilizar con (equipo) Para Locator Jr. Plus
Admite Caja criogénica, 81 ampollas
Diseñar Locator Jr. Plus
Tipo Sistema de gradillas criogénico Locator™ Plus