Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ Locator Plus para caja criogénica de 81 ampollas
Código de producto. 12787065 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Caja criogénica, 81 ampollas
Para utilizar con (equipo):
Locator Jr.
Para Locator Jr. Plus
Para: Locator 4 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12787065
Marca: Thermo Scientific™ HR509X20A70
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproveche las ventajas de un almacenamiento eficiente y de gran volumen con los sistemas de gradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus para cajas criogénicas de 81 ampollas.
Aproveche las ventajas de un almacenamiento eficiente y de gran volumen con los sistemas de gradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus para cajas criogénicas de 81 ampollas.
  • Diseñado para almacenamiento a largo plazo
  • Lleva un marco con índice y un sistema de organización de la caja
  • La exclusiva gradilla colgante facilita la recuperación de muestras
  • Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Longitud (imperial) 5,25 in
Anchura (imperial) 5,25 in
Para utilizar con (equipo) Para: Locator 4 Plus
Admite Caja criogénica, 81 ampollas
Tipo Sistema de gradillas criogénico Locator™ Plus