Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ Locator Plus para caja criogénica de 81 ampollas
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Caja criogénica, 81 ampollas
Para utilizar con (equipo):
Locator Jr.
Para Locator Jr. Plus
Para: Locator 4 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Aproveche las ventajas de un almacenamiento eficiente y de gran volumen con los sistemas de gradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus para cajas criogénicas de 81 ampollas.
- Diseñado para almacenamiento a largo plazo
- Lleva un marco con índice y un sistema de organización de la caja
- La exclusiva gradilla colgante facilita la recuperación de muestras
- Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Para utilizar con (equipo) | Locator Jr. |
| Admite | Caja criogénica, 81 ampollas |
| Tipo | Sistema de gradillas criogénico Locator™ Plus |