Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetic PVDF Carboy Stirrer
Código de producto. 10441103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
10441103 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10441103
Marca: Thermo Scientific™ DS22270020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Garrafas Nalgene de 10 o 20 l con tapón 83B
Mezcle grandes volúmenes de medios y solución tampón a baja velocidad con el agitador magnético para garrafas de PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™. Se ajusta fácilmente a garrafas de 10 o 20 litros Nalgene con tapones de rosca 83B. Se proporciona con un tapón y dos propulsores. Elimina la necesidad de tener que sacar los imanes de la solución.
Características:
  • Se puede utilizar con placas de agitación magnética (no incluida).
  • Incluye tapón y dos propulsores.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 83B
Descripción Barra agitadora de P x L: 1/2 x 3 pulg
Para utilizar con (equipo) Garrafas Nalgene de 10 o 20 l con tapón 83B
Longitud (imperial) 3 pulg
Longitud (métrico) 588 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), PVDF, Varilla reforzada de acero inoxidable
N.º por caja 1 Ea.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Agitador
Cantidad Each
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.