Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto Nalgene™ para tarros Mason Código de producto.: 10444092
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto Nalgene™ para tarros Mason
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10444092
Tapones de repuesto, Tarros Nalgene Mason (serie 2115)
Click to view available options
Descripción:
Tapones de repuesto
Para utilizar con (equipo):
Tarros Nalgene Mason (serie 2115)
Código de producto. 10444092
Marca: Thermo Scientific™ 7121540700
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque estos tapones de repuesto en los tarros Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason.
  • Para su uso con tarros Mason Nalgene de la serie 2115 y tarros de paredes rectas con acabado de 70 mm
Productos compatibles:
  • Tarros Mason de la serie 2115
  • Tarros de policarbonato (PC) 2116-0125 y -0250
  • Tarros de polimetilpenteno (PMP) 2117-0125 y -0250
  • Tarros de copolímero de polipropileno (PPCO) 2118-0004 y -0008
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Tapones de repuesto
Material Polipropileno
N.º por caja 12
Línea de productos Nalgene™
Closure Included Sí
Tipo de producto Tapa de rosca para tarro Mason
Para utilizar con (equipo) Tarros Nalgene Mason (serie 2115)
Material del cierre Polipropileno
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1421666 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/02/2025 Catalog Number712154-0700
Número de lote1421334 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/01/2025 Catalog Number712154-0700
Número de lote1300395 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number712154-0700
Número de lote1318430 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number712154-0700
Número de lote1302583 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number712154-0700
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto Nalgene™ para tarros Mason >