Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
8 x 8
9 x 9
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0.2 ml
Tubos de 0.5 ml
Tubos de 1.5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Almacene las muestras de forma segura con las cajas de almacenamiento de tubos de microcentrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™. El inserto de espuma de poliuretano de alta temperatura admite de forma segura 64 u 81 tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5 o 1,5 ml.
- Fondo de policarbonato blanco
- La tapa de policarbonato transparente tiene una rejilla impresa con fines de inventario.
- Almacénela de -135°C a +121°C.
- La tapa acepta el uso de un rotulador para la identificación de cajas y tubos y está diseñada para orientarse hacia la parte frontal y la parte posterior de la caja.
- L x An x Al: 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5cm)
Nota:
No apto para su uso en la fase líquida del nitrógeno líquido.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento para tubos de microcentrífuga |
| matriz, red, conjunto | 8 x 8 |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos de 0,2 ml |
| Material | Espuma de poliuretano, Policarbonato |
| Posiciones | 64 |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 0.2 ml |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 4 |