Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla para varios frascos Nalgene™
GREENER_CHOICE
Almacene hasta ocho frascos redondos o cuadrados de 500 ml de forma segura con la gradilla para varios frascos Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca:  Thermo Scientific™ DS5996-0871
70.59 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10122641
  • 83.82€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene hasta ocho frascos redondos o cuadrados de 500 ml de forma segura con la gradilla para varios frascos Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos se ajustan perfectamente entre la rejilla superior y las hendiduras moldeadas en la bandeja inferior. También es útil como gradilla de frascos de DBO.
  • El mango se repliega en el rack para facilitar el almacenamiento
  • Esterilizable en autoclave
  • Dimensiones (mango extendido): 33,0 x 19,4 x 22,9 cm; altura con mango telescópico en gradilla: 16,5cm
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para frascos
Esterilizable en autoclave
Frascos
Redondeado; cuadrado
1
Gradilla, varios frascos, PC
Blanco
8
1
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradilla para varios frascos Nalgene™ > Gradilla para varios frascos; con capacidad para 8 frascos
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.