Learn More
Thermo Scientific™ Frascos fluorados de boca estrecha Nalgene™; HDPE fluorado con tapón de PP fluorado, embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10099442
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Diámetro (métrico):
50 mm
61 mm
73 mm
91 mm
Altura (métrico):
101 mm
133 mm
170 mm
216 mm
Los frascos fluorados Thermo Scientific™ Nalgene son seguros para envasar determinados disolventes, aceites, productos químicos y productos agrícolas.
Los frascos fluorados Thermo Scientific™ Nalgene son seguros para envasar determinados disolventes, aceites, productos químicos y productos agrícolas.
La fluoración de estos frascos de HDPE ofrece una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero.
Características:
  • Polietileno de alta densidad fluorado
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • Alternativa rentable a los frascos de fluoropolímero.
  • Tapones de polipropileno fluorado
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,23 oz
Color Translúcido
Descripción Frasco fluorado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Redondo
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco fluorado de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,98 in
Altura (imperial) 3,97 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón No