Learn More
Thermo Scientific™ Frascos fluorados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapones Código de producto.: 11319794
Fecha estimada de envío: 16-12-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos fluorados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11319794
250 ml, 24 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Código de producto. 11319794
Marca: Thermo Scientific™ 3120970008
Fecha estimada de envío: 16-12-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos fluorados Thermo Scientific™ Nalgene son seguros para envasar determinados disolventes, aceites, productos químicos y productos agrícolas.
Fabricados a partir de Nalgene™ para ofrecer resistencia a infiltraciones, abolladuras laterales, emisión de olores y pérdida de sabor y fragancia. Los frascos fluorados de HDPE de boca estrecha Thermo ScieNantific™ Nalgene™ proporcionan recipientes excepcionales para disolventes, aceites, productos químicos y productos agrícolas.
Características:
  • Polietileno de alta densidad fluorado
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • Alternativa rentable a los frascos de fluoropolímero.
  • Tapones de polipropileno fluorado
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Descripción Frasco fluorado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 133 mm
Tipo de producto Frasco fluorado de boca estrecha
Anchura (imperial) 2,4 in
Altura (imperial) 5,22 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7436667010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/02/2025 Catalog Number312097-0008
Número de lote7273048010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/12/2017 Catalog Number312097-0008
Número de lote7278126010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/10/2017 Catalog Number312097-0008
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos fluorados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapones >