Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Nalgene™ Bandejas estériles envueltas al vacío
Descripción
Minimice la contaminación biológica y por partículas con los frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Con una construcción duradera y con una boca estrecha para facilitar el vertido, estos frascos de polietileno de alta densidad están fabricadas en un entorno controlado, ofrecen una excelente resistencia química y están esterilizados hasta el nivel de seguridad de esterilización (SAL) de 10-6.
- Producción en un entorno controlado
- Frascos de polietileno de alta densidad naturales con tapones de polipropileno blanco sin revestimiento
- Esterilidad SAL 10-6
- Sin ARNasa, ADNasa, ADNh ni pirógenos
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Frascos de envasado de boca estrecha |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 12 |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Blanco |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421854 | Certificado de procesamiento | 22/04/2025 | 342089-0032 |
1417313 | Certificado de procesamiento | 19/12/2024 | 342089-0032 |
1421854 | Certificado de conformidad | 20/02/2025 | 342089-0032 |
1311489 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 342089-0032 |
1285324 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 342089-0032 |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.