Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón Nalgene™
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con los frascos de boca estrecha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos, que ofrecen un contenido en trazas metálicas extremadamente bajo. Los frascos proporcionan una excelente visibilidad del contenido, una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y garantía a prueba de fugas†.
- Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido.
- Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 250 ml (8 oz) |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 0,71 l (8 oz) |
Color | Natural |
Descripción | Frasco de boca estrecha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Material | PEBD |
N.º por caja | 72 |
N.° por paquete | 12 |
Esterilidad | No estériles |
Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.