Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10039402
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Almacene, envíe y envase productos químicos especializados, diagnósticos, productos biológicos, reactivos, adhesivos y fármacos veterinarios con estos frascos de HDPE de boca estrecha.
Safely store, ship and package liquid reagents using Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Natural HDPE Packaging Bottles with Closure, an ideal choice for specialty chemicals, diagnostics, biologicals, reagents, adhesives and veterinary pharmaceuticals. The injection blow-molded high-density polyethylene bottles feature a tough plastic construction with uniform wall thickness and strength. Polypropylene closures are included for leakproof† sealing.
Características:
  • Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
  • Recomendados para: almacenamiento y envío de reactivos líquidos.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 125
N.° por paquete 125
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Redondo
Altura (métrico) 171 mm
Tipo de producto Frasco de envasado
Anchura (imperial) 1,08 in
Altura (imperial) 0,84 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-415 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.