Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha y de PPCO Nalgene™con tapón Esterilizables en autoclave
Código de producto. p-4521853
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Código de producto. 30117592
Marca: Thermo Scientific™ 20069125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Realice aplicaciones de laboratorio que requieren una elevada resistencia química y la esterilización en autoclave con y sin contenido con ayuda de estos frascos de copolímero de polipropileno de boca estrecha con tapón.
Realice aplicaciones de laboratorio que requieren una elevada resistencia química y la esterilización en autoclave con y sin contenido con ayuda de los frascos de PPCO de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno son translúcidos y proporcionan una buena claridad para ver el contenido. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 ml (0.125 oz)
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha esterilizables en autoclave
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 13 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,57 cm (0,62 pulg)
Altura (imperial) 4,06 cm (1,6 pulg)
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.