Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de PPCO de boca estrecha Nalgene™ con tapón, 30 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11319614
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Realice aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor resistencia con los frascos económicos de boca estrecha de PPCO con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
Perform light-duty, general-purpose applications where a heavier bottle is not required with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure. These polypropylene copolymer bottles are lightweight versions of the original Nalgene Lab Quality bottle. Made from high quality laboratory grade plastic materials for reliably low leachables and extractables.
Características:
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente el nivel de líquido
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Nota:
  • Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos
Incluye:
  • Tapones de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco económico de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material PPCO
N.º por caja 72
N.° por paquete 72
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Boca Estrecha
Forma Redondo
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco económico de boca estrecha
Altura (imperial) 2,4 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.