Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific Nalgene™ Código de producto.: 10020661
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10020661
Tapón de repuesto, 28 mm, Natural
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa de la boquilla
Tapón de repuesto
Tapón de rosca
Tubo de aspiración y dispensación
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
24mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Color:
Blanco
Natural
Ámbar
Código de producto. 10020661
Marca: Thermo Scientific™ 7121500280
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque estos tapones de repuesto en los frascos de boca estrecha y ancha Thermo Scientific™ Nalgene™.
Coloque los tapones de repuesto para frascos de boca estrecha y boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ en los frascos de boca estrecha y boca ancha Nalgene.
  • Fabricados para ajustarse a los frascos de boca ancha y boca estrecha Nalgene.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Descripción Tapones de repuesto para frascos
Material Polipropileno
N.º por caja 12
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Tapón de repuesto
Para utilizar con (equipo) Frascos de boca ancha y boca estrecha Nalgene
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7452539010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/03/2025 Catalog Number712150-0280
Número de lote7446207010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/01/2025 Catalog Number712150-0280
Número de lote7444837010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/01/2025 Catalog Number712150-0280
Número de lote7442486010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/01/2025 Catalog Number712150-0280
Número de lote7272477010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/10/2017 Catalog Number712150-0280
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific Nalgene™ >