Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific Nalgene™
Descripción
Ajuste los tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ en los frascos con la boca ancha o estrecha.
- Fabricados para ajustarse a los frascos de boca ancha y boca estrecha Nalgene.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Natural |
Descripción | Tapones de repuesto para frascos |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 12 |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecho, Ancho |
Forma | Redondo |
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (equipo) | Frascos de boca ancha y boca estrecha Nalgene |
Material del cierre | Polipropileno |
Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.