Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de HDPE natural Nalgene™ con tapón, 15 ml, tapón de 20-415
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Descripción
Toma de muestras, almacenamiento y envío de pequeños volúmenes de reactivos valiosos.Los frascos para diagnóstico con tapón Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.El polietileno natural translúcido de alta densidad proporciona un diseño duradero con paredes uniformes que son resistentes a los vertidos o punciones.
- No estériles
- Polietileno de alta densidad translúcido natural
- Tapones de polipropileno sin revestimiento natural
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. 2000 por caja. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 0,5 oz, 15 ml |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estériles |
Acabado del cuello | 20-415 mm |
Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.