Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel Código de producto.: 10466273
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10466273
4 mL, 13-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
8 mL
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Código de producto. 10466273
Marca: Thermo Scientific™ 3620029125
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe pequeños volúmenes, valiosos reactivos con frascos de diagnóstico de HDPE translúcidos y naturales, que se envasan sin tapones.
Los frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos. Estos frascos se embalan sin tapones de forma que puedan combinarse con tapones de distintos colores (n.º cat. 362150).
Características:
  • No estériles
  • Polietileno de alta densidad translúcido y natural
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Envases de 2000 por caja. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,125 oz, 4 ml
Capacidad (métrico) 4 mL
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Translúcido
Descripción 3,4 ml, acabado de cuello de 20-415, embalaje a granel
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 13-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Anchura (imperial) 0,62 in
Altura (imperial) 1,61 in
Diámetro (métrico) 16 mm
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1427688 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/04/2025 Catalog Number362002-9125
Número de lote1421307 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/03/2025 Catalog Number362002-9125
Número de lote1421306 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/02/2025 Catalog Number362002-9125
Número de lote1421305 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/02/2025 Catalog Number362002-9125
Número de lote1406175 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/01/2025 Catalog Number362002-9125
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel >