Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PVC sin ftalato Nalgene™
Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad y sin ortoftalatos. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, la USP VI, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, citotoxicidad y sin látex.
Marca: Thermo Scientific™ 8701-9090
265.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Este tubo resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones generales no médicas de laboratorio, investigación y farmacéuticas.
- Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
- Libre de plastificadores de ortoftalatos
- Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
- Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
- Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 in) regulares para facilitar la identificación y la medición
- Dureza de durómetro Shore A, 60
- No da olor ni sabor
- Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
- Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
- Esterilizable en autoclave/transparente
Tamaño 8701-0010 no impreso.
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Especificaciones
Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex | |
Esterilizable en autoclave | |
PVC | |
250 pies | |
1 pieza de tubo, 15,24 m (250 m) de longitud | |
Autoclave, gas, química | |
60 (Shore A) | |
28 psig a 73 °C (23 °F), 14 psig a 125 °C (51 °F) | |
160 °F | |
Tubos flexibles |
Tubos de PVC sin ftalato | |
5/16 pulg | |
7/16 pulg | |
1/16 in | |
No estéril | |
Transparente | |
Radio de curvatura de 4xDE | |
Muy bajo | |
de 71 °C |