Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato Nalgene™ Oak Ridge para centrífuga de alta velocidad con tapón de sellado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
16 mL
30 mL
50 ml
Longitud (métrico):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diámetro (métrico):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con los tubos de centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Características:
- Resisten temperaturas de -135° a +135 °C
- Fondo redondo para rotores de alta velocidad
- Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
- Se suministran con tapón de sellado de PP y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar a >10.000 G o al centrifugar sustancias peligrosas.
- Esterilizable en autoclave; Transparente
Información para pedidos:
También existen tapones de sellado para tubos de 30 ml y 50 ml que se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno, caucho rojo |
| Capacidad (métrico) | 16 mL |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | sí |
| Forma | Redondo |
| Longitud (métrico) | 107,2 mm |
| Forma del fondo | Redondo |
| Mostrar más |