Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10078670
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
28 ml
30 ml
50 ml
85 ml
Longitud (métrico):
80,5 mm
94,0 mm
105,2 mm
106,4 mm
Diámetro (métrico):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
38,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10078670 30 ml 94,0 mm 25,8 mm paquete de 10
10048840 10 ml 80,5 mm 16,1 mm paquete de 10
10304741 28 ml 94,0 mm 25,8 mm paquete de 10
10538341 50 ml 106,4 mm 28,8 mm paquete de 10
10478882 85 ml 105,2 mm 38,2 mm paquete de 10
5 options
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Código de producto. 10078670
Marca: Thermo Scientific™ 31180030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Realice una gran variedad de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de estos tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad.
Realice una multitud de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de los tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Estos tubos transparentes permiten ver fácilmente el contenido.
Características:
  • Resisten temperaturas de -135° a +135 °C
  • Fondo redondo para rotores de alta velocidad
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
  • Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno, fáciles de limpiar, que proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
  • Para un rendimiento a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, se deben utilizar con el tapón de sellado o el conjunto de tapones de sellado (se venden por separado).
Información para pedidos:
Conjuntos de tapones de sellado opcionales disponibles para tamaños de 30 ml y 50 ml. Utilice el n.º de cat. DS3131-0020 para los tubos de 30 ml y el n.º de cat. DS3131-0024 para los tubos de 50 ml.
Nota:
Los modelos con n.º de cat. 3118-0050 y -0085 están diseñados para adaptarse a los rotores universales. La capacidad real hasta el borde del 3118-0050 y el 3138-0050 es de 42 ml. La capacidad real hasta el borde del 3118-0085 es de 81 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Policarbonato
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Sí
Forma Redondo
Longitud (métrico) 94,0 mm
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Closure Included Sí
Writing Area No
Diámetro (métrico) 25,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50,000 x G
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.