Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Realice una gran variedad de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de estos tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 3118-0085
95.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10478882
  • 152.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Descripción
Descripción
Realice una multitud de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de los tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Estos tubos transparentes permiten ver fácilmente el contenido.
Características:
  • Resisten temperaturas de -135° a +135 °C
  • Fondo redondo para rotores de alta velocidad
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
  • Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno, fáciles de limpiar, que proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
  • Para un rendimiento a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, se deben utilizar con el tapón de sellado o el conjunto de tapones de sellado (se venden por separado).
Información para pedidos:
Conjuntos de tapones de sellado opcionales disponibles para tamaños de 30 ml y 50 ml. Utilice el n.º de cat. DS3131-0020 para los tubos de 30 ml y el n.º de cat. DS3131-0024 para los tubos de 50 ml.
Nota:
Los modelos con n.º de cat. 3118-0050 y -0085 están diseñados para adaptarse a los rotores universales. La capacidad real hasta el borde del 3118-0050 y el 3138-0050 es de 42 ml. La capacidad real hasta el borde del 3118-0085 es de 81 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Policarbonato
10
Sí
105,2 mm
Tapón de rosca
No
No
50,000 x G
85 ml
100
No estéril
Redondo
Redondo
Sí
38,2 mm
Tubo para centrífuga
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1376242 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number3118-0085
Número de lote1416622 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/11/2024 Catalog Number3118-0085
Número de lote1411100 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/09/2024 Catalog Number3118-0085
Número de lote1401662 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/02/2024 Catalog Number3118-0085
Número de lote1398200 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/02/2024 Catalog Number3118-0085
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge > Con tapones roscados; Capacidad: 85mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.