Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de alta velocidad de PPCO con fondo redondo Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526071
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
15 ml
16 mL
38 mL
50 ml
50 mL
100 mL
Longitud (métrico):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diámetro (métrico):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Código de producto. 10058730
Marca: Thermo Scientific™ 31100120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes.
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes. Los tubos tienen una excelente resistencia química.
Características
  • El fondo redondo se ajusta rotores de alta velocidad en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas.
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para una mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • Tamaños de 50 y 100 ml disponibles con rebordes para una fácil recuperación de las cavidades de los rotores.
  • Opción económica; también se pueden utilizar como tubos de prueba.
  • Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 ml
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Sí
Forma Redondo
Longitud (métrico) 102.1 mm
Forma del fondo Redondo
Writing Area No
Diámetro (métrico) 15,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50,000 x G
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.