Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad. Los tubos también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Marca: Thermo Scientific™ 3119-0010
60.08 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Descripción
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos translúcidos de copolímero de polipropileno también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características:
- Mejor resistencia química que el policarbonato.
- Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
- Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3119-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g si está equipado con un tapón de sellado.
- Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno fáciles de limpiar proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
- Para una garantía a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
- Fabricación a prueba de fugas† que garantiza más seguridad en el almacenamiento de muestras
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3132-0020 (para el tubo de 26 y 30 ml) y DS3132-0024 (para el tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3119-0050 es de 42 ml.
Especificaciones
Polipropileno | |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
10 | |
Sí | |
80,5 mm | |
Tapón de rosca | |
16,1 mm | |
Tubo para centrífuga |
10 ml | |
100 | |
No estéril | |
Redondo | |
Redondo | |
No | |
No | |
50,000 x G |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1403160 | Certificado de conformidad | 04/04/2024 | 3119-0010 |
1355915 | Certificado de conformidad | 17/08/2022 | 3119-0010 |
1351330 | Certificado de conformidad | 16/03/2022 | 3119-0010 |
1329831 | Certificado de conformidad | 28/08/2021 | 3119-0010 |
1280849 | Certificado de conformidad | 02/04/2020 | 3119-0010 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.