Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
GREENER_CHOICE
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad. Los tubos también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Marca:  Thermo Scientific™ 3119-0050
82.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10757411
  • 163.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Descripción
Descripción
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos translúcidos de copolímero de polipropileno también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características:
  • Mejor resistencia química que el policarbonato.
  • Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
  • Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3119-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g si está equipado con un tapón de sellado.
  • Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno fáciles de limpiar proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
  • Para una garantía a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
  • Fabricación a prueba de fugas† que garantiza más seguridad en el almacenamiento de muestras
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3132-0020 (para el tubo de 26 y 30 ml) y DS3132-0024 (para el tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3119-0050 es de 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Copolímero de polipropileno (PPCO)
10
Sí
105,9 mm
Tapón de rosca
28,8 mm
Tubo para centrífuga
50 ml
100
No estéril
Redondo
Redondo
No
No
100,605 x G
Documentos
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1426236 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/03/2025 Catalog Number3119-0050
Número de lote1413114 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/12/2024 Catalog Number3119-0050
Número de lote1411879 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/10/2024 Catalog Number3119-0050
Número de lote1408558 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/08/2024 Catalog Number3119-0050
Número de lote1406683 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/05/2024 Catalog Number3119-0050
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™ > Con tapones roscados de polipropileno; Capacidad: 50 ml
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.