Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador blanco de policarbonato Nalgene™ Oak Ridge para tubos cónicos para centrífuga
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10102401
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10102401 35 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 10102401
Marca: Thermo Scientific™ DS31470050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retire fácilmente de los rotores el adaptador de tubo cónico de policarbonato blanco Thermo ScientificTM NalgeneTM Oak Ridge después de su uso.
Retire fácilmente de los rotores el adaptador de tubo cónico de policarbonato blanco Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge después de su uso. Este adaptador esterilizable en autoclave debe utilizarse con tubos cónicos Nalgene Oak Ridge de 35 ml (n.º de referencia 3146, 3148).
Información para pedidos:
Para asegurar el servicio a prueba de fugas, sobre todo a velocidades superiores a 10.000 x g o cuando se centrifugan materiales peligrosos, utilice los conjuntos de tapón de sellado Nalgene DS3131-0020 o -0024.
Incluye:
Suministrados con cierres roscados de polipropileno sin revestir, estancos con un uso normal.
Requiere:
Ambos tubos requieren un adaptador de policarbonato blanco (ver DS3147 0050, a continuación) para centrifugar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 35 mL
Material Policarbonato
N.º por caja 6
N.° por paquete 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cónicos
Forma del fondo Cónicos
Tipo de producto Adaptador para tubos de centrífuga
RCF máx. 50.000 x g
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.