Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml Código de producto.: 10456663
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10456663
8 ml, 20-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Código de producto. 10456663
Marca: Thermo Scientific™ 3620049025
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe de forma segura muestras de diagnóstico sensibles a la luz, de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos de HDPE ámbar opaco.
Safely store and ship light-sensitive, diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque, amber, high-density polyethylene bottles are for use with light-sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
  • No estériles
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† cuando se combinan con un tapón (debe pedirse por separado)
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Envases de 2000 por caja. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,25 oz, 8 ml
Capacidad (métrico) 8 ml
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Color Ámbar opaco
Descripción 8 ml, acabado de cuello 20-415, envase a granel
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 20-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included No
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Anchura (imperial) 0,98 in
Altura (imperial) 1,77 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml >