Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
Descripción
Safely store and ship light-sensitive, diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque, amber, high-density polyethylene bottles are for use with light-sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
- No estériles
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
- A prueba de fugas† cuando se combinan con un tapón (debe pedirse por separado)
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Envases de 2000 por caja. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,125 oz, 4 ml |
Capacidad (métrico) | 4 ml |
Capacidad (imperial) | 0,125 oz |
Color | Ámbar opaco |
Descripción | 3,4 ml, acabado de cuello de 20 a 415, embalaje a granel |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 8 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1301465 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 362004-9125_MX,362004-9125 |
1302389 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 362004-9125_MX,362004-9125 |
1417307 | Certificado de conformidad | 08/11/2024 | 362004-9125_MX,362004-9125 |
1415120 | Certificado de conformidad | 04/10/2024 | 362004-9125_MX,362004-9125 |
1413846 | Certificado de conformidad | 26/09/2024 | 362004-9125_MX,362004-9125 |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.