Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Código de producto. 16460591
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Incluye:
Mango de polietileno
Neck Handle
Side Handle
Cantidad:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
For Use With: Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing; Closure Material: Polypropylene; Color: Clear
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos
  • Limpieza certificada, validado según USP 788
  • Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
  • < 0,5 UE/ml, endotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 67.628 fl. oz.
Capacidad (métrico) 2 L
Certificaciones/conformidad USP 788
Color del tapón Blanco
Revestimiento del tapón LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 116 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Altura (métrico) 265 mm
Incluye Side Handle
Longitud (imperial) 24 in
Material PETG
N.º por caja 20/caja
N.° por paquete 5/Pk.
Tipo de producto Biotainer
Esterilidad Estéril
Anchura (imperial) 19,25 in
Niveles bajos de partículas USP <788> (Low particulate)
Cantidad 4 x 5 Bottles
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.