Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers, 2000mL
Proteja contra fugas, roturas y contaminación radiactiva en aplicaciones de salas limpias con los recipientes certificados transparentes de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 382019-2000
Descripción
Proteja contra fugas, roturas y contaminación radiactiva en aplicaciones de salas limpias con los recipientes certificados transparentes de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adecuados para aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas que requieran procesamiento y almacenamiento de productos intermedios a granel y reactivos críticos, como preparaciones terapéuticas de vacunas y proteínas. Una alternativa segura para su laboratorio sin sacrificar la precisión.
Certificados para niveles bajos de partículas, estos recipientes cuentan con un diseño único a prueba de fugas† y son adecuados para el transporte.- Muestran propiedades de barrera de gas excepcionales y aseguran la estabilidad de pH para soluciones tamponadas.
- Las resinas están libres de componentes de origen animal.
- El cierre estéril y antimanipulación asegura la integridad del producto antes de su uso.
Especificaciones
2000 ml | |
4,57 in | |
39 mm | |
12 | |
Estéril | |
Sí | |
Estrecha | |
271 mm | |
10,67 in | |
116 mm |
67,6 oz | |
1,5 in | |
PETG | |
1 | |
Conforme con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la Farmacopea Europea sobre toxicidad anormal y las pruebas fisicoquímicas 661 de la Farmacopea Estadounidense (USP). Fabricados en una sala limpia ISO 14644-1 de clase 7. Con certificado de esterilidad (SAL 10-6), no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos. | |
Sí | |
Cuadrada | |
Recipiente limpio | |
53B |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.