Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes certificados transparentes de PETG Nalgene™
Código de producto. 16440581
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Proteja contra fugas, roturas y contaminación radiactiva en aplicaciones de salas limpias con los recipientes certificados transparentes de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. 
Proteja contra fugas, roturas y contaminación radiactiva en aplicaciones de salas limpias con los recipientes certificados transparentes de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adecuados para aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas que requieran procesamiento y almacenamiento de productos intermedios a granel y reactivos críticos, como preparaciones terapéuticas de vacunas y proteínas. Una alternativa segura para su laboratorio sin sacrificar la precisión.
Certificados para niveles bajos de partículas, estos recipientes cuentan con un diseño único a prueba de fugas† y son adecuados para el transporte.
  • Muestran propiedades de barrera de gas excepcionales y aseguran la estabilidad de pH para soluciones tamponadas.
  • Las resinas están libres de componentes de origen animal.
  • El cierre estéril y antimanipulación asegura la integridad del producto antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Diámetro (imperial) 2,13 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material PETG
N.º por caja 48/Cs.
N.° por paquete 6/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Niveles bajos de partículas USP <788> (Low particulate)
Certificaciones/conformidad Conforme con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la Farmacopea Europea sobre toxicidad anormal y las pruebas fisicoquímicas 661 de la Farmacopea Estadounidense (USP). Fabricados en una sala limpia ISO 14644-1 de clase 7. Con certificado de esterilidad (SAL 10-6), no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 110 mm
Tipo de producto Recipiente limpio
Altura (imperial) 4,33 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 54 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.