Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes certificados transparentes de PETG Nalgene™
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja contra fugas, roturas y contaminación radiactiva en aplicaciones de salas limpias con los recipientes certificados transparentes de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adecuados para aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas que requieran procesamiento y almacenamiento de productos intermedios a granel y reactivos críticos, como preparaciones terapéuticas de vacunas y proteínas. Una alternativa segura para su laboratorio sin sacrificar la precisión.
- Muestran propiedades de barrera de gas excepcionales y aseguran la estabilidad de pH para soluciones tamponadas.
- Las resinas están libres de componentes de origen animal.
- El cierre estéril y antimanipulación asegura la integridad del producto antes de su uso.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,5 oz |
Diámetro (imperial) | 2,4 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Material | PETG |
N.º por caja | 48/Cs. |
N.° por paquete | 6/Pk. |
Esterilidad | Estéril |
Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.