Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG para diagnóstico con tapón Nalgene™: Estéril
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521904
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 10672083
Marca: Thermo Scientific™ 20350005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo el muestreo, el almacenamiento y el envío de reactivos con estos frascos de PETG transparentes a prueba de fugas, con tapones con revestimiento de HDPE blanco.
Lleve a cabo el muestreo, el almacenamiento y el envío de forma estéril de reactivos y soluciones tamponadas utilizando los frascos de PETG para diagnóstico con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos están fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol apirógeno y no citotóxico con tapones con revestimiento de HDPE (polietileno de alta densidad) blanco.
Características:
  • Esterilidad SAL de 10-6
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Tapón con revestimiento de polietileno de alta densidad blanco de 20-415 montado en el vial de PETG
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los viales de suero se envasan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,16 oz, 5 ml
Capacidad (métrico) 5 ml
Capacidad (imperial) 0,16 oz
Diámetro interior del cuello (métrico) 11 mm
Material PETG
N.º por caja 100
N.° por paquete 20
Esterilidad Estéril
Acabado del cuello 20-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los viales de suero cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Altura (imperial) 1,81 in
Diámetro (métrico) 22 mm
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.