Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG InVitro™ Biotainer™ Bottles, 125mL
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados.
Marca: Thermo Scientific™ 3025-42
479.04 EUR hasta el 2025-12-20
Use el código promocional "24125" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados con los frascos de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo. Con esterilización certificada y listos para su uso, todos los frascos Biotainer están esterilizados mediante radiación gamma hasta un nivel de garantía (Sterility Assurance Level, SAL) de 10–6.
- PETG duradero y transparente para la integridad de las muestras
- Tapones con un revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas†
- Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Aptos para condiciones de almacenamiento de -40° a +70 °C
Especificaciones
| 125 ml | |
| Transparente | |
| 1,1 in | |
| Almacenamiento prolongado | |
| 100 | |
| Pack de 5, caja de 70 | |
| Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315 | |
| Sí | |
| Cuadrada | |
| Frasco cuadrado | |
| 38 mm |
| 4,23 oz | |
| 2 pulg | |
| 28 mm | |
| PETG | |
| 5 | |
| Estéril | |
| Sí | |
| Estrecha | |
| 105 mm | |
| 4,13 in | |
| 52 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
|---|---|---|---|
| 1410593 | Certificado de procesamiento | 16/05/2025 | 3025-42 |
| 1423232 | Certificado de procesamiento | 06/03/2025 | 3025-42 |
| 1410593 | Certificado de conformidad | 07/04/2025 | 3025-42 |
| 1423232 | Certificado de conformidad | 21/02/2025 | 3025-42 |
| 1300825 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3025-42 |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.