Learn More
Thermo Scientific™ Racks de placas de Petri y bioensayo esterilizables en autoclave Nalgene™
Click to view available options
Admite:
24/100mm
56/60mm
60/100mm
Para utilizar con (equipo):
2.36 pulg (60 mm ) Plato
3.93 pulg (100 mm ) Plato
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
Garantice el transporte seguro de las placas de vidrio y de plástico con las gradillas de placas para bioensayo y de Petri Nalgene™. Al requerir un montaje sencillo, estas gradillas transparentes permiten una visibilidad lateral para realizar controles de los cultivos durante la incubación.
- Los racks transparentes ofrecen visibilidad lateral para poder comprobar los cultivos en incubación.
- Montaje sencillo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para placas de Petri |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Admite | 24/100mm |
| Material | Acrílico |
| Para utilizar con (equipo) | 3.93 pulg (100 mm ) Plato |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 1 |
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |